Drukuj
difenyloamino-4-sulfonian barowy, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Diphenylamine-4-sulphonic acid barium salt, N-Phenylsulphanilic acid barium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
D4130-25G D4130-50G D4130-5G
D4130-25GEA 1340 PLN
D4130-25G D4130-50G D4130-5G
difenyloamino-4-sulfonian barowy, Supelco®
difenyloamino-4-sulfonian barowy
Formuła: C₂₄H₂₀BaN₂O₆S₂
MW: 633.89 g/mol
Temp. topnienia: 300
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007497
Numer CAS: 6211-24-1
Numer WE (dawny EINECS): 228-278-0
Jednostka: 1564
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36bef5e3b88ef2c1a87e7413bc720a14a5268931&vid=252019298b7070cfc5d7dd769eb30c8c67d6aae3&prid=web&clid=SAPDAM