2-Nitro-p-anizydyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Metoksy-2-nitroanilina
A11673.0E
A11673.22
A11673.36
A11673.0EEA
3420
PLN
A11673.0E
A11673.22
A11673.36
2-Nitro-p-anizydyna ≥99%
2-Nitro-p-anizydyna
Purity: 99%
CAS No.: 96-96-8
Molecular Formula: C7H8N2O3
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 126-128°
Beilstein Reference: 880318
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007152
Formuła:
C₇H₈N₂O₃ MW: 168.15 g/mol Temp. Wrzenia: ∼250 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 126…128 °C Temp. Zapłonu: >200 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007152 Numer CAS: 96-96-8 Numer WE (dawny EINECS): 202-547-2 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 II |