Drukuj
2-Nitro-p-anizydyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Metoksy-2-nitroanilina
125960250 125961000 125965000
ACRO125960250EA 133 PLN
ACRO125960250 ACRO125961000 ACRO125965000
2-Nitro-p-anizydyna 97%
2-Nitro-p-anizydyna
Formuła: C₇H₈N₂O₃
MW: 168.15 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼250 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 123…126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007152
Numer CAS: 96-96-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-547-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 18.13 to 19.07 % N
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm