4-Nitro-o-anizydyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24220.14
B24220.22
B24220.36
B24220.14EA
198
PLN
B24220.14
B24220.22
B24220.36
4-Nitro-o-anizydyna ≥99%
4-Nitro-o-anizydyna
Purity: 99%
CAS No.: 97-52-9
Molecular Formula: C7H8N2O3
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 138-142°
Beilstein Reference: 879619
Formuła:
C₇H₈N₂O₃ Temp. Wrzenia: 364 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 138…142 °C Gęstość: 1,211 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007363 Numer CAS: 97-52-9 Numer WE (dawny EINECS): 202-588-6 |