4-Nitro-o-anizydyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Methoxy-4-nitroaniline, 2-Amino-5-nitroanisole
150640050
150641000
150645000
ACRO150640050EA
161
PLN
ACRO150640050
ACRO150641000
ACRO150645000
4-Nitro-o-anizydyna 99%
4-Nitro-o-anizydyna
Formuła:
C₇H₈N₂O₃ MW: 168.15 g/mol Temp. Wrzenia: 364 Temp. topnienia: 139…142 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007363 Numer CAS: 97-52-9 Numer WE (dawny EINECS): 202-588-6 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Yellow to orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 139 to 142 °C |
GC | ≥98.5 % |