4-Fluoro-2-jodoanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B25499.14
B25499.06
B25499.14EA
1460
PLN
B25499.14
B25499.06
4-Fluoro-2-jodoanilina ≥98%
4-Fluoro-2-jodoanilina
Purity: 98%
CAS No.: 61272-76-2
Molecular Formula: C6H5FIN
Formula Weight: 237.02
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042584
Formuła:
C₆H₅FIN Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042584 Numer CAS: 61272-76-2 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |