5-Fluoro-2-jodoanilina ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L17723.03
L17723.06
L17723.03EA
370
PLN
L17723.03
L17723.06
5-Fluoro-2-jodoanilina ≥97%
5-Fluoro-2-jodoanilina
Purity: 97%
CAS No.: 255724-71-1
Molecular Formula: C6H5FIN
Formula Weight: 237.02
Melting Point: 40-42°
Beilstein Reference: 8478850
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD02093953
Formuła:
C₆H₅FIN MW: 237.02 g/mol Temp. Wrzenia: 259 Temp. topnienia: 40…42 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02093953 Numer CAS: 255724-71-1 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |