2-Fluoro-4-iodoaniline ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B22450.14
B22450.06
B22450.22
B22450.14EA
665
PLN
B22450.14
B22450.06
B22450.22
2-Fluoro-4-iodoaniline ≥99%
2-Fluoro-4-iodoaniline
Purity: 99%
CAS No.: 29632-74-4
Molecular Formula: C6H5FIN
Formula Weight: 237.02
Flash Point:
Formuła:
C₆H₅FIN MW: 237.02 g/mol Temp. Wrzenia: 259 Temp. topnienia: 55…57 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011738 Numer CAS: 29632-74-4 |