Kwas 5-hydroksyizoftalowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Hydroxyisophthalic acid
A13845.0B
A13845.18
A13845.30
A13845.0BEA
2980
PLN
A13845.0B
A13845.18
A13845.30
Kwas 5-hydroksyizoftalowy ≥98%
Kwas 5-hydroksyizoftalowy
Purity: 98%
CAS No.: 618-83-7
Molecular Formula: C8H6O5
Formula Weight: 182.13
Odour: Odourless
Melting Point: ca 300° dec.
Beilstein Reference: 2693561
MDL No.: MFCD00002515
Formuła:
C₈H₆O₅ Temp. Wrzenia: 386 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002515 Numer CAS: 618-83-7 Numer WE (dawny EINECS): 210-565-7 |