Drukuj
kwas 2,2-dinitro-5,5-ditiodibenzoesowy
Dostawca: Cayman Chemical
Uwaga
Synonim: DTNB, Ellman's reagent, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic acid), 5,5'-Disulphanediylbis(2-nitrobenzoic acid), 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid
400050-250 400050-100
CAYM400050-250EA 224 PLN
CAYM400050-250 CAYM400050-100
kwas 2,2-dinitro-5,5-ditiodibenzoesowy
kwas 2,2-dinitro-5,5-ditiodibenzoesowy
Formuła: C₁₄H₈N₂O₈S₂
MW: 396.36 g/mol
Temp. topnienia: 240…244 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007140
Numer CAS: 69-78-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-714-4