kwas 2,2-dinitro-5,5-ditiodibenzoesowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14331.03
A14331.06
A14331.14
A14331.03EA
219
PLN
A14331.03
A14331.06
A14331.14
kwas 2,2-dinitro-5,5-ditiodibenzoesowy ≥99%
kwas 2,2-dinitro-5,5-ditiodibenzoesowy
Purity: 99%
CAS No.: 69-78-3
Molecular Formula: C14H8N2O8S2
Formula Weight: 396.36
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 1896821
Formuła:
C₁₄H₈N₂O₈S₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007140 Numer CAS: 69-78-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-714-4 |