Drukuj
kwas 2,2-dinitro-5,5-ditiodibenzoesowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: DTNB, Ellman's reagent, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic acid), 5,5'-Disulphanediylbis(2-nitrobenzoic acid), 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid
117540050 117540010 117540250
ACRO117540050EA 425 PLN
ACRO117540050 ACRO117540010 ACRO117540250
kwas 2,2-dinitro-5,5-ditiodibenzoesowy 99%
kwas 2,2-dinitro-5,5-ditiodibenzoesowy
Formuła: C₁₄H₈N₂O₈S₂
MW: 396.36 g/mol
Temp. topnienia: 240…245 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007140
Numer CAS: 69-78-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-714-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 240 to 245 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Barium (Ba) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %