Kwas 5-aminoizoftalowy 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15074.18
A15074.30
A15074.18EA
306
PLN
A15074.18
A15074.30
Kwas 5-aminoizoftalowy 95%
Kwas 5-aminoizoftalowy
Purity: 95%
CAS No.: 99-31-0
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point:
Formuła:
C₈H₇NO₄ Temp. Wrzenia: 515 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002522 Numer CAS: 99-31-0 Numer WE (dawny EINECS): 202-748-5 |