Drukuj
Kwas 5-aminoizoftalowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
181331000 181330250
ACRO181331000EA 369 PLN
ACRO181331000 ACRO181330250
Kwas 5-aminoizoftalowy 98%
Kwas 5-aminoizoftalowy
Formuła: C₈H₇NO₄
Temp. Wrzenia: 515 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002522
Numer CAS: 99-31-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-748-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -143° to -153° (20°C, 589 nm) (1% in ethanol)