Drukuj
Kwas izoftalowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
I19209-2KG I19209-500G
SIALI19209-2KGEA 380 PLN
SIALI19209-2KG SIALI19209-500G
Kwas izoftalowy, Sigma-Aldrich®
Kwas izoftalowy
Formuła: C₈H₆O₄
Temp. Wrzenia: 119…121 °C (6 mmHg)
Temp. topnienia: 345…348 °C
Gęstość: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002516
Numer CAS: 121-91-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-506-4
Klasyfikacja Merck : 13,05216