5-Hydroksyizoftalan dimetylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21565.18
B21565.09
B21565.30
B21565.18EA
833
PLN
B21565.18
B21565.09
B21565.30
5-Hydroksyizoftalan dimetylu ≥98%
5-Hydroksyizoftalan dimetylu
Purity: 98%
CAS No.: 13036-02-7
Molecular Formula: C10H10O5
Formula Weight: 210.19
Melting Point: 162-164°
Beilstein Reference: 2650120
Formuła:
C₁₀H₁₀O₅ Temp. topnienia: 162…164 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134367 Numer CAS: 13036-02-7 Numer WE (dawny EINECS): 235-899-0 |