Drukuj
5-Hydroksyizoftalan dimetylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
356440100 356440250
ACRO356440100EA 239 PLN
ACRO356440100 ACRO356440250
5-Hydroksyizoftalan dimetylu 99%
5-Hydroksyizoftalan dimetylu
Formuła: C₁₀H₁₀O₅
Temp. topnienia: 162…165 °C
Numer MDL: MFCD00134367
Numer CAS: 13036-02-7
Numer WE (dawny EINECS): 235-899-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 165 °C
GC ≥98.5 %