5-Nitroizoftalan dimetylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A10610.0B
A10610.30
A10610.0BEA
1760
PLN
A10610.0B
A10610.30
5-Nitroizoftalan dimetylu ≥98%
5-Nitroizoftalan dimetylu
Purity: 98+%
CAS No.: 13290-96-5
Molecular Formula: C10H9NO6
Formula Weight: 239.19
Melting Point: 121-123°
Beilstein Reference: 2140916
Formuła:
C₁₀H₉NO₆ Temp. topnienia: 121…123 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008429 Numer CAS: 13290-96-5 Numer WE (dawny EINECS): 236-307-3 |