5-aminoizoftalan dimetylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20761.14
B20761.22
B20761.14EA
259
PLN
B20761.14
B20761.22
5-aminoizoftalan dimetylu 98%
5-aminoizoftalan dimetylu
Purity: 98%
CAS No.: 99-27-4
Molecular Formula: C10H11NO4
Formula Weight: 209.20
Melting Point: 178-182°
Beilstein Reference: 2116565
Formuła:
C₁₀H₁₁NO₄ Temp. topnienia: 178…182 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008435 Numer CAS: 99-27-4 Numer WE (dawny EINECS): 202-743-8 |