Drukuj
Izoftalan dimetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
194239-25G 194239-3KG 194239-500G
SIAL194239-25GEA 166 PLN
SIAL194239-25G SIAL194239-3KG SIAL194239-500G
Izoftalan dimetylu, Sigma-Aldrich®
Izoftalan dimetylu
Formuła: C₁₀H₁₀O₄
Temp. Wrzenia: 285 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 61…63 °C
Gęstość: 1,186 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008433
Numer CAS: 1459-93-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-951-9