Izoftalan dimetylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B23779.0E
B23779.22
B23779.36
B23779.0EEA
1230
PLN
B23779.0E
B23779.22
B23779.36
Izoftalan dimetylu ≥98%
Izoftalan dimetylu
Purity: 98%
CAS No.: 1459-93-4
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Flash Point: 138°(280°F)
Odour: Mild
Boiling Point: 282°
Beilstein Reference: 1912251
MDL No.: MFCD00008433
Formuła:
C₁₀H₁₀O₄ Temp. Wrzenia: 282 °C Temp. topnienia: 67…70 °C Gęstość: 1,194 Temp. Zapłonu: 138 °C (280 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008433 Numer CAS: 1459-93-4 Numer WE (dawny EINECS): 215-951-9 |