Drukuj

3,4,5-Trihydroksybenzoesan propylu, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck
Uwaga

Synonim: Ester propylowy kwasu 3,4,5-trihydroksybenzoesowego

M-Clarity™ quality level = MQ300

W294705-10KG-K W294705-1KG-K
SIALW294705-10KG-KEA 3760 PLN
SIALW294705-10KG-K SIALW294705-1KG-K
3,4,5-Trihydroksybenzoesan propylu, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trihydroksybenzoesan propylu
Formuła: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 449
Temp. topnienia: 145…148 °C
Gęstość: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002196
Numer CAS: 121-79-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-498-2
Klasyfikacja Merck : 12,08044

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR