Drukuj
3,4,5-Trihydroksybenzoesan propylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
P3130-100G P3130-500G
SIALP3130-100GEA 355 PLN
SIALP3130-100G SIALP3130-500G
3,4,5-Trihydroksybenzoesan propylu, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trihydroksybenzoesan propylu
Formuła: C₁₀H₁₂O₅
Temp. Wrzenia: 449 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 145…148 °C
Gęstość: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002196
Numer CAS: 121-79-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-498-2
Klasyfikacja Merck : 12,08044