Drukuj
3,4,5-Trihydroksybenzoesan propylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Ester propylowy kwasu 3,4,5-trihydroksybenzoesowego
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20599.0100 8.20599.0500 8.20599.0025
8.20599.0100EA 257 PLN
8.20599.0100 8.20599.0500 8.20599.0025
3,4,5-Trihydroksybenzoesan propylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trihydroksybenzoesan propylu
Formuła: C₁₀H₁₂O₅
Temp. Wrzenia: 449 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 145…148 °C
Gęstość: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002196
Numer CAS: 121-79-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-498-2
Klasyfikacja Merck : 12,08044
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 3.5 g/l (25 °C)
Melting Point 145 - 148 °C
Molar Mass 212.2 g/mol
Flash Point 187 °C
Synonyms Propyl gallate, Gallic acid propyl ester, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester
Hill Formula C10H12O5
Chemical Formula 3,4,5-(OH)3C6H2COOCH2CH2CH3