3,4,5-Trihydroksybenzoesan propylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ester propylowy kwasu 3,4,5-trihydroksybenzoesowego
A10877.06
A10877.0E
A10877.22
A10877.36
A10877.06EA
256
PLN
A10877.06
A10877.0E
A10877.22
A10877.36
3,4,5-Trihydroksybenzoesan propylu ≥98%
3,4,5-Trihydroksybenzoesan propylu
Purity: 98%
CAS No.: 121-79-9
Molecular Formula: C10H12O5
Formula Weight: 212.20
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 146-150°
Beilstein Reference: 1877976
Merck Reference: 14,7859
MDL No.: MFCD00002196
Formuła:
C₁₀H₁₂O₅ MW: 212.2 g/mol Temp. Wrzenia: 449 Temp. topnienia: 146…150 °C Gęstość: 1.21 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002196 Numer CAS: 121-79-9 Numer WE (dawny EINECS): 204-498-2 Klasyfikacja Merck : 12,08044 |