3,4,5-Trihydroksybenzoesan oktylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ester oktylowy kwasu 3,4,5-trihydroksybenzoesowego
L06081.14
L06081.22
L06081.14EA
469
PLN
L06081.14
L06081.22
3,4,5-Trihydroksybenzoesan oktylu ≥98%
3,4,5-Trihydroksybenzoesan oktylu
Purity: 98+%
CAS No.: 1034-01-1
Molecular Formula: C15H22O5
Formula Weight: 282.34
Melting Point: 96-102°
Beilstein Reference: 2132305
Formuła:
C₁₅H₂₂O₅ Temp. topnienia: 96…102 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002197 Numer CAS: 1034-01-1 Numer WE (dawny EINECS): 213-853-0 |