Drukuj
3,4,5-Trihydroksybenzoesan metylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl gallate, Gallic acid methyl ester, Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
243460050 243460500 243462500
ACRO243460050EA 236 PLN
ACRO243460050 ACRO243460500 ACRO243462500
3,4,5-Trihydroksybenzoesan metylu 99%
3,4,5-Trihydroksybenzoesan metylu
Formuła: C₈H₈O₅
MW: 184.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 450
Temp. topnienia: 199…203 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002194
Numer CAS: 99-24-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-741-7
Klasyfikacja Merck : 13,04366
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 203 °C
HPLC ≥98.5 %