Drukuj
3,4,5-Trihydroksybenzoesan dodecylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Ester dodecylowy kwasu 3,4,5-trihydroksybenzoesowego
48660-250G 48660-50G
SIAL48660-250GEA 1400 PLN
SIAL48660-250G SIAL48660-50G
3,4,5-Trihydroksybenzoesan dodecylu, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trihydroksybenzoesan dodecylu
Formuła: C₁₉H₃₀O₅
Temp. topnienia: 94…97 °C
Numer MDL: MFCD00002195
Numer CAS: 1166-52-5
Numer WE (dawny EINECS): 214-620-6