2,4,6-Trihydroksybenzoesan metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12305.06
A12305.14
A12305.22
A12305.06EA
313
PLN
A12305.06
A12305.14
A12305.22
2,4,6-Trihydroksybenzoesan metylu ≥98%
2,4,6-Trihydroksybenzoesan metylu
Purity: 98%
CAS No.: 3147-39-5
Molecular Formula: C8H8O5
Formula Weight: 184.15
Melting Point: 175-179°
Beilstein Reference: 2837819
Formuła:
C₈H₈O₅ MW: 184.15 g/mol Temp. topnienia: 175…179 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013969 Numer CAS: 3147-39-5 Numer WE (dawny EINECS): 221-566-7 |