Drukuj
Dichlorek izoftaloilowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Isophthaloyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
I19403-100G I19403-500G
SIALI19403-100GEA 196 PLN
SIALI19403-100G SIALI19403-500G
Dichlorek izoftaloilowy, Sigma-Aldrich®
Dichlorek izoftaloilowy
Formuła: C₈H₄Cl₂O₂
MW: 203.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 276
Temp. topnienia: 42…45 °C
Gęstość: 1.388 g/cm³ (17 °C)
Numer MDL: MFCD00000678
Numer CAS: 99-63-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-774-7
Jednostka: 3261
ADR: 8 II