Drukuj
Dichlorek izoftaloilowy zS, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Isophthaloyl chloride
MQ200
8.04808.0100 8.04808.5000 8.04808.1000
8.04808.0100EA 166 PLN
8.04808.0100 8.04808.5000 8.04808.1000
Dichlorek izoftaloilowy zS, Sigma-Aldrich®
Dichlorek izoftaloilowy
Formuła: C₈H₄Cl₂O₂
MW: 203.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 276
Temp. topnienia: 42…45 °C
Gęstość: 1.388 g/cm³ (17 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000678
Numer CAS: 99-63-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-774-7
Jednostka: 3261
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 42 - 45 °C
Molar Mass 203.03 g/mol
Boiling Point 276 °C
Vapor Pressure 0.04 hPa (25 °C)
Flash Point 180 °C
Explosion Limit 1.5 - 8.9 %(V)
Density 1.39 g/cm3 (17 °C)