Dichlorek izoftaloilowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Isophthaloyl chloride
A15904.22
A15904.36
A15904.22EA
268
PLN
A15904.22
A15904.36
Dichlorek izoftaloilowy ≥98%
Dichlorek izoftaloilowy
Purity: 98%
CAS No.: 99-63-8
Molecular Formula: C8H4Cl2O2
Formula Weight: 203.02
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 42-45°
Boiling Point: 275-278°
Beilstein Reference: 638342
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000678
Formuła:
C₈H₄Cl₂O₂ MW: 203.02 g/mol Temp. Wrzenia: 275…278 °C Temp. topnienia: 42…45 °C Gęstość: 1.388 Temp. Zapłonu: 180 °C (356 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000678 Numer CAS: 99-63-8 Numer WE (dawny EINECS): 202-774-7 Jednostka: 3261 ADR: 8 II |