Drukuj
Dichlorek izoftaloilowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Isophthaloyl chloride
122661000 122665000
ACRO122661000EA 163 PLN
ACRO122661000 ACRO122665000
Dichlorek izoftaloilowy 98%
Dichlorek izoftaloilowy
Formuła: C₈H₄Cl₂O₂
MW: 203.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 276 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 43…45 °C
Temp. Zapłonu: 180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000678
Numer CAS: 99-63-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-774-7
Jednostka: 2928
ADR: 6.1 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 45 °C
Titration RCOCl ≥97.5 %
NMR Consistent with structure
Specific optical rotation +30° to +33° (20 °C, 589 nm) (C= neat)