Chlorowodorek benzamidyny hydrat ≥98% (by anhydrous basis), powder, Ultra Pure Grade
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
0616-100GEA
0
PLN
0616-100G
0616-25G
Chlorowodorek benzamidyny hydrat ≥98% (by anhydrous basis), powder, Ultra Pure Grade
Chlorowodorek benzamidyny hydrat
A protease inhibitor of arginine-selective enzymes like trypsin, kallikrein and thrombin.
- Fine white crystalline powder
Formuła:
C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066285 Numer CAS: 206752-36-5 Numer WE (dawny EINECS): 216-795-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Em (lambda max, MEOH, anhy) | ≥9500 |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.005% |
Melting point | 77 – 87 °C |
Purity (anhydrous) | ≥98% |
Solubility (1%, water) | Pass |