2-Chloro-4-metoksyfenol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Chlor-4-hydroxyanisole
A16652.06
A16652.14
A16652.06EA
374
PLN
A16652.06
A16652.14
2-Chloro-4-metoksyfenol ≥97%
2-Chloro-4-metoksyfenol
Purity: 97%
CAS No.: 18113-03-6
Molecular Formula: C7H7ClO2
Formula Weight: 158.59
Flash Point: 85°(185°F)
Odour: Phenol-like
Beilstein Reference: 1936412
MDL No.: MFCD00070773
Formuła:
C₇H₇ClO₂ MW: 158.58 g/mol Temp. Wrzenia: 242 Temp. topnienia: 39…44 °C Gęstość: 1.153 Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00070773 Numer CAS: 18113-03-6 Numer WE (dawny EINECS): 242-007-3 |