3-Chloro-5-fluoro-fenol 98
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H26195.03
H26195.06
H26195.03EA
626
PLN
H26195.03
H26195.06
3-Chloro-5-fluoro-fenol 98
3-Chloro-5-fluoro-fenol
Purity: 98%
CAS No.: 202982-70-5
Molecular Formula: C6H4ClFO
Formula Weight: 146.55
Refractive Index: 1.537
Formuła:
C₆H₄ClFO MW: 146.55 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042212 Numer CAS: 202982-70-5 Numer WE (dawny EINECS): None Jednostka: 3265 ADR: 8 III |