2-Bromo-6-metoksyfenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25535.03
B25535.06
B25535.14
B25535.03EA
360
PLN
B25535.03
B25535.06
B25535.14
2-Bromo-6-metoksyfenol ≥98%
2-Bromo-6-metoksyfenol
Purity: 98+%
CAS No.: 28165-49-3
Molecular Formula: C7H7BrO2
Formula Weight: 203.04
Melting Point: 62-65°
MDL No.: MFCD08146628
Formuła:
C₇H₇BrO₂ MW: 203.04 g/mol Temp. topnienia: 62…65 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08146628 Numer CAS: 28165-49-3 |