4-Bromo-2-nitrophenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26529.06
H26529.14
H26529.06EA
214
PLN
H26529.06
H26529.14
4-Bromo-2-nitrophenol ≥98%
4-Bromo-2-nitrophenol
Purity: 98%
CAS No.: 7693-52-9
Molecular Formula: C6H4BrNO3
Formula Weight: 218.00
Melting Point: 88-91°
MDL No.: MFCD00082540
Formuła:
C₆H₄BrNO₃ Temp. Wrzenia: 259 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 88…91 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00082540 Numer CAS: 7693-52-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-707-4 |