4-Bromo-2-nitroanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B25468.22
B25468.14
B25468.22EA
1670
PLN
B25468.22
B25468.14
4-Bromo-2-nitroanilina ≥98%
4-Bromo-2-nitroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 875-51-4
Molecular Formula: C6H5BrN2O2
Formula Weight: 217.02
Melting Point: 111-114°
MDL No.: MFCD00041312
Formuła:
C₆H₅BrN₂O₂ Temp. Wrzenia: 309 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 111…114 °C Gęstość: 1,81 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041312 Numer CAS: 875-51-4 |