Drukuj
1-Bromo-2-jodobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
242616-25G 242616-5G
SIAL242616-25GEA 535 PLN
SIAL242616-25G SIAL242616-5G
1-Bromo-2-jodobenzen, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2-jodobenzen
Formuła: C₆H₄BrI
Temp. Wrzenia: 250 °C (1013 hPa)
Gęstość: 2,2571 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00001030
Numer CAS: 583-55-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-508-9