Kwas 4-bromoizoftalowy 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13152.06
A13152.14
A13152.22
A13152.06EA
602
PLN
A13152.06
A13152.14
A13152.22
Kwas 4-bromoizoftalowy 96%
Kwas 4-bromoizoftalowy
Purity: 96%
CAS No.: 6939-93-1
Molecular Formula: C8H5BrO4
Formula Weight: 245.03
Melting Point: 296-302°
Beilstein Reference: 1959392
Formuła:
C₈H₅BrO₄ Temp. topnienia: 296…302 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002404 Numer CAS: 6939-93-1 Numer WE (dawny EINECS): 230-078-3 |