Drukuj
Sól sodowa penicyliny G, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
PENNA-100MU PENNA-10MU
SIALPENNA-100MUEA 732 PLN
SIALPENNA-100MU SIALPENNA-10MU
Sól sodowa penicyliny G, Sigma-Aldrich®
Sól sodowa penicyliny G
Formuła: C₁₆H₁₇N₂NaO₄S
Temp. topnienia: 255 °C
Gęstość: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00069666
Numer CAS: 69-57-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-710-2