Drukuj
Sól sodowa penicyliny G
Dostawca: Molekula
Synonim: 6-(2-Phenylacetamido)penicillanic acid sodium salt, Benzylpenicillin sodium salt, Sodium [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
47080913-25G 47080913-5G
MOLE47080913-25GEA 649 PLN
MOLE47080913-25G MOLE47080913-5G
Sól sodowa penicyliny G
Sól sodowa penicyliny G
Formuła: C₁₆H₁₇N₂NaO₄S
MW: 356.38 g/mol
Temp. topnienia: 255
Gęstość: 1.38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00069666
Numer CAS: 69-57-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-710-2