Drukuj
MOPS-Na (sól sodowa 4-morfolinopropanosulfonowy) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
352590250 352590010 352591000
ACRO352590250EA 354 PLN
ACRO352590250 ACRO352590010 ACRO352591000
MOPS-Na (sól sodowa 4-morfolinopropanosulfonowy) 98%
MOPS-Na (sól sodowa 4-morfolinopropanosulfonowy)
Formuła: C₇H₁₄NNaO₄S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064350
Numer CAS: 71119-22-7
Numer WE (dawny EINECS): 428-420-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility complete dissolution within max 5 min
Titration with HClO4 ≥97.5 %