Drukuj
MES-Na ≥85.0% do produkcji biofarmaceutycznej, oczyszczone, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
4813-02EA 12470 PLN
4813-02 4813-06 4813-01
MES-Na ≥85.0% do produkcji biofarmaceutycznej, oczyszczone, J.T.Baker®
MES-Na
Suitable for use in biopharmaceutical manufacturing applications.
Formuła: C₆H₁₂NNaO₄S
Numer MDL: MFCD00065473
Numer CAS: 71119-23-8
Numer WE (dawny EINECS): 275-203-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥85.0%
Assay (C₆H₁₂NNaO₄S) ≥85.0 %
Appearance Passes Test
Identification (by IR) Passes Test
pH of 1% Aqueous Solution at 25°C 8.9 - 10.1
Solubility Passes Test
Ultraviolet Absorbance of a 10% Aqueous Solution - 280 nm ≤0.03
Ultraviolet Absorbance of a 10% Aqueous Solution - 260 nm ≤0.05
Water (H₂O) ≤15.0 %