Drukuj
MOPS (kwas 4-morfolinopropanosulfonowy), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
M3183-100G M3183-1KG M3183-25G M3183-500G M3183-6X100G M3183-6X500G
SIALM3183-100GEA 831 PLN
SIALM3183-100G SIALM3183-1KG SIALM3183-25G SIALM3183-500G SIALM3183-6X100G SIALM3183-6X500G
MOPS (kwas 4-morfolinopropanosulfonowy), Sigma-Aldrich®
MOPS (kwas 4-morfolinopropanosulfonowy)
Formuła: C₇H₁₅NO₄S
MW: 209.27 g/mol
Temp. topnienia: > 250 °C
Temp. Zapłonu: 110 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006183
Numer CAS: 1132-61-2
Numer WE (dawny EINECS): 214-478-5
Klasyfikacja Merck : 13,06288