Drukuj
MOPS (kwas 4-morfolinopropanosulfonowy), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALM1254-100GEA 915 PLN
SIALM1254-100G SIALM1254-50KG SIALM1254-250G SIALM1254-1KG SIALM1254-25G SIALM1254-5KG
MOPS (kwas 4-morfolinopropanosulfonowy), Sigma-Aldrich®
MOPS (kwas 4-morfolinopropanosulfonowy)
Formuła: C₇H₁₅NO₄S
MW: 209,27 g/mol
Temp. topnienia: > 250 °C
Temp. Zapłonu: 110 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006183
Numer CAS: 1132-61-2
Numer WE (dawny EINECS): 214-478-5
Klasyfikacja Merck : 12,06346