Drukuj
MOPS (kwas 4-morfolinopropanosulfonowy), Millipore®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06129.0025 1.06129.0250 1.06129.9010
1.06129.0025EA 232 PLN
1.06129.0025 1.06129.0250 1.06129.9010
MOPS (kwas 4-morfolinopropanosulfonowy), Millipore®
MOPS (kwas 4-morfolinopropanosulfonowy)
Formuła: C₇H₁₅NO₄S
Temp. topnienia: > 250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006183
Numer CAS: 1132-61-2
Numer WE (dawny EINECS): 214-478-5
Klasyfikacja Merck : 13,06288