Drukuj
MOPS (kwas 4-morfolinopropanosulfonowy)
Dostawca: PanReac AppliChem
A1076.1000EA 2080 PLN
A1076.1000 A1076.0250 A1076.5000
MOPS (kwas 4-morfolinopropanosulfonowy)
MOPS (kwas 4-morfolinopropanosulfonowy)
Formuła: C₇H₁₅NO₄S
MW: 209,27 g/mol
Temp. topnienia: > 250 °C
Temp. Zapłonu: 110 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006183
Numer CAS: 1132-61-2
Numer WE (dawny EINECS): 214-478-5
Klasyfikacja Merck : 12,06346