MOPS (kwas 4-morfolinopropanosulfonowy) 99.5% for molecular biology, for peptide sequencing DNase-, RNase-, protease-free
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
327661000
327665000
ACRO327661000EA
761
PLN
ACRO327661000
ACRO327665000
MOPS (kwas 4-morfolinopropanosulfonowy) 99.5% for molecular biology, for peptide sequencing DNase-, RNase-, protease-free
MOPS (kwas 4-morfolinopropanosulfonowy)
Formuła:
C₇H₁₅NO₄S MW: 209.27 g/mol Temp. topnienia: 277…282 °C Temp. Zapłonu: 116 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006183 Numer CAS: 1132-61-2 Numer WE (dawny EINECS): 214-478-5 Klasyfikacja Merck : 13,06288 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥99.5 % |
Loss on drying | ≤0.5 % (105°C) |
Solubility | (10 % in water) Complete |
UV | at 280 nm A: ≤0.01 |
pH | 3.0 to 4.5 (1 % at 25°C) |
Dnase,Rnase,Protease activity | none detected |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |